Learn More
Fisherbrand™ Mechanical Benchtop Counter
Codice prodotto. 11344095 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
6-key Counter
9-key Counter
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11344095 9-key Counter 320 mm Pezzo
11334095 6-key Counter 250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344095
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Depress the keys in the appropriate blood cell category to keep track of counts. Mechanical Benchtop Counter is an economical solution for counting blood cells, bacterial colonies and other types of repetitive counting.
  • Each key records up to 999
  • Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys
  • Bell rings when total reaches 100 blood cell key labels
    • HS5360A:
      • Baso., Eosin., Mono., Lymph., Poly., and Total,
      • Measures 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B:
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono., and Total,
      • Measures 320 x 76 x 56 mm
Specifica
Product Type Contatore economico da banco
Tipo di display Mechanical
Descrizione 9-key Counter
Modello HS5360B
Quantità 1 Ea.
Altezza (sistema imperiale) 2.2 in.
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Include Labels: Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymph., Mono., and Total