Learn More
Carbolite™ Economy Chamber Furnace
Codice prodotto. 12029862
Cambia vista
Click to view available options
Tempo di analisi:
Heat-up time: 43 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tempo di analisi Dimensione della confezione
12029862 Heat-up time: 43 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12029862 Fornitore Carbolite™ N. del fornitore ELF1114230SN+&02301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4190.00€
    2500.72€ / pezzi 1
    Risparmia 1689.28€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Designed for light duty and general use up to 1100°C.
  • Maximum operating temperature 1100°C
  • Carbolite Gero 301 controller with single ramp to set point and process timer
  • Drop down door with air gap to minimize external temperature
  • Delayed start/process timer function as standard
  • Foams vacuum, low thermal mass insulation
  • Hard ceramic hearth fitted as standard
  • Ventilated via top mounted ceramic chimney
Specifica
Tempo di analisi Heat-up time: 43 min.
Temperatura (sistema metrico) 1100°C
Tipo Thermocouple Type: K
Consumo energetico 2600 w
Dimensioni esterne (L x P x A) W x H: 450 x 630 mm
Profondità (sistema metrico) 520 mm
Peso (sistema metrico) 31 kg
Wattage 1300 w holding