Learn More
BRAND™ Economy Discharge Tip For Compact Burettes
Codice prodotto. 10054240 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10054240 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10054240 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.50€
    2.12€ / pezzi 1
    Risparmia 0.38€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes screw cap
  • For PTFE stopcocks
  • For SILBERBRAND, AR-GLAS™ Burette tubes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Stopcock
    Materiale Polypropylene
    N. per confezione 1
    Materiale del rubinetto PTFE
    Tipo Discharge Tip