Descrizione
Agitazione costante. L'ancoretta di agitazione magnetica liscia in PTFE Economy funziona nelle più svariate condizioni e ha prezzi ridotti grazie alla produzione in volumi elevati.
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) | 0,3125 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1,625 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |