Learn More
Brady™ Economy Polypropylene Tapes
For use indoors on smooth, flat surfaces. Brady economy polypropylene tapes are used with BMP 71 printer.
40.35€ - 50.80€
Specifica
Descrizione | Suggested ribbon series: R4400; R6000; R6900 |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polypropylene (B-529) |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11573924
|
Brady™
114710 |
2.54 cm | 1 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11553974
|
Brady™
114760 |
5.08 cm | 2 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Suggested ribbon series: R4400; R6000; R6900 | |
White | |
Polypropylene (B-529) | |
BMP™71 Printer | |
1 Ea. | |
0.0035 in. | |
50 ft. |
Acrylic, Permanent | |
Gloss | |
Economy polypropylene tape | |
1 | |
-40°C to +100°C | |
0.089 mm | |
15.2 m |