Learn More
JULABO™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
For internal and external temperature applications. Offers compact refrigerated/heating circulators. Small overall dimensions allow units to be placed on a very small surface or within a complex installation. All models offer a heating capacity of 2 kW and classification 3 according to DIN12876-1.
5330.00€ - 6220.00€
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40 °C
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
Risoluzione temperatura 0.1°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
10081743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
JULABO™
9400330
CF30
5330.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10021223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
JULABO™
9400340
CF40
6220.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ergonomic design and easy operation
  • Small overall dimensions for lowest space requirement
  • Splash-proof keypad
  • Large, bright LED temperature display
  • Precise PID temperature control
  • RS232 interface for PC connection
  • Adjustable high temperature cut-off
  • Classification 3 according to DIN12876-1
  • Pump connections for external temperature applications
  • Bath opening for temperature control of small objects in the bath
  • Front drain
Specifica
Specifica
5 to 40 °C
2 kW
0.1°C
459.74 mm
LED
2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female)
±0.03°C
30.48 mm