Descrizione
- 10mm display
- 24 hour precision of 0.001% and resolution of 0.01
- Provided with calendar and alarm
- Supplied with cord
- 60 x 17 x 80mm
- Comes with NIST certificate
- Split time measurement
Specifica
Specifica
| Product Type | Cronografo Jumbo con laccetto |
| Display | Digital |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 60 x 17 x 80 mm |
| Altezza (sistema metrico) display | 10 mm |
| Include | Cordino |
| Quantità | 1 Each |
| Certificazione/Conformità | NIST |