Learn More
Socorex™ Ecostep™ Repeating Pipette Syringes, Selection Pack
Descrizione
- Non sterile syringes supplied in bulk.
- Three color-coded volume-based sizes.
- Selection pack comes with 20 of each size (0.75mL, 3.75mL, 37.5mL).
- Quick insertion and removal from Stepper™.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.75 mL, 3.75 mL, 37.5 mL |
| Sterilità | Non sterile |
| Precisione | <2.0% - <1.0% / <1.0% - <0.8% / <0.8% - <0.5% |
| Accuracy | <±2.0% - <±1.0% / <±1.0% - <±0.7% / <±0.5% |
| Formato | Individually Wrapped |
| Imballaggio | Single-wrapped |
| Quantità | 60/PK 20/size |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ecostep Stepper Repeating Pipette |
| Graduato | Yes |
| Product Line | Ecostep |
| Vedi altri risultati |