Learn More
ECOSURF™ EH-9 Surfactant, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Range of surfactants that are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry: Design for Degradation.
- These chemical products are designed to break down to innocuous substances after use to avoid accumulation and preventing harm to the environment.
- ECOSURF™ EH-9 Surfactant is one such alternative detergent to octylphenol ethoxylate containing detergents, like e.g. Triton X™-100.
- This is a biodegradable surfactant to reduce your ecological footprint.
Tekniske data
Tekniske data
| Colore | Clear colorless to pale yellow |
| Forma fisica | Liquid |
| Punto d'intorbidamento | 10% in water: 62 to 67°C |
| Densità | 1.026 g/mL |
| pH | 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.) |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 288°C (550°F) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?