Learn More
Eutech™ pHmetro EcoTestr
Codice prodotto. 11599054
Cambia vista
Click to view available options
Calibration Points:
1
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibration Points Dimensione della confezione
11599054 3 Pezzo
10462215 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11599054 Fornitore Eutech™ N. del fornitore 01X460902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    96.80€ / pezzi 1
    Risparmia 7.20€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
Dal leader del mercato dei tester, arriva la gamma EcoTestr pH 1 & pH 2 – una nuova gamma di pHmetri con un buon rapporto qualità-prezzo progettati per agevoli misurazioni del pH. Precisi e di facile utilizzo, questi misuratori sono ideali per controlli rapidi del pH in coltivazioni idroponiche, acquacoltura, agricoltura, piscine, semplici operazioni di laboratorio e altre applicazioni con acque/acque reflue.
Caratteristiche:
  • Intervallo di pH completo da 0.0 a 14.0
  • Calibrazione automatica e riconoscimento automatico dei tamponi
  • Impermeabilità IP67 – il misuratore galleggia sull'acqua per consentire il facile recupero
  • Sensori a lunga durata – non richiedono la sostituzione
  • Scomparto batterie con chiusura a scatto per consentire la sostituzione delle batterie senza utensili
  • Funzione in.Hold in. per bloccare temporaneamente la lettura e agevolare la registrazione
  • Cappuccio protettivo per sensore che funge anche da contenitore per i campioni o per la soluzione di calibrazione
Applicazioni
Acquari e acquacoltura, colture idroponiche, piscine, centri benessere e saune, laboratori e istruzione, trattamento delle acque reflue, monitoraggio ambientale
Specifiche
  • Intervallo di pH: 0.0 - 14.0 pH
  • Risoluzione: 0.1 pH
  • Precisione: ±0.1 pH
  • Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C
  • Memoria non volatile: Sì
  • Funzione Hold: Sì
  • Spegnimento automatico: 8.5 minuti dopo l'ultima pressione di un tasto
  • Display LCD: 3 ½ cifre con avvisatore
  • Alimentazione: 4 microbatterie alcaline A76 da 1.5 V
  • Classe di protezione: IP67 impermeabile
  • Dimensioni, peso: In scatola: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Four 1.5V Alkaline batteries
Precisione (pH) ±0.1
Da utilizzare con (applicazione) Per pH 2
Measurement Modes pH
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.1
Calibration Points 3
Tipo di display Single Line
Protezione IP IP67
Compensazione della temperatura Automatic (0° to 50°C)
Tipo di batteria A76/LR44 alcalino
Tipo Misuratore portatile EcoTestr 2
Autonomia della batteria 250 ore
Altezza (sistema imperiale) 30.5 in.
Altezza (sistema metrico) 16.8 cm
Tensione 1.5 V