Learn More
Edaravone, MedChemExpress
Descrizione
Edaravone is a strong novel free radical scavenger, and inhibits MMP-9-related brain hemorrhage in rats treated with tissue plasminogen activator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Edaravone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 89-25-8 |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H10N2O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinonimo | MCI-186 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (717.57 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only