Learn More
Ansell EDGE™ 14-662 Certified PVC-Coated Chemical Resistant Gloves - Safety Cuff
Codice prodotto. 16689093 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16689093 9 12 paia
16679093 8 12 paia
16699093 10 12 paia
16609103 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16689093 Fornitore Ansell N. del fornitore 14662090
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Guanto con rivestimento in PVC, resistente alle sostanze chimiche, di alta qualità, certificato CE
  • La gamma EDGE offre una flessibilità maggiore di quella di altri modelli nella sua categoria
  • Il miglior rapporto costo/qualità oggi in un guanto di PVC
  • Abbina alla resistenza meccanica l'eccellente protezione contro numerose sostanze chimiche
  • Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una presa migliore sugli oggetti bagnati
  • Protegge anche contro gli agenti biologici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Finitura esterna Fully Textured
Latex Free Yes
Materiale PVC
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 9
EN388 Standard 3121A
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Yes
Stile polso guanto Safety
Serie 14-662