Learn More
Ansell EDGE™ 48-125 Polyurethane Coated Polyester Gloves
Codice prodotto. 16337721 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16337721 8 12 paia
16317721 6 12 paia
16327721 7 12 paia
16347721 9 12 paia
16357721 10 12 paia
16367721 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16337721 Fornitore Ansell N. del fornitore 48125080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.80€
    16.95€ / 12 paia
    Risparmia 8.85€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Polyurethane coating on the palm and fingers provides a high level of abrasion resistance, as well as enhanced grip capabilities.
  • EN level 4 of abrasion resistance
  • Tear resistance
  • Good grip for improved productivity
  • Shows dirt contamination quickly
  • Seamless structure to ensure comfort and encourage safety
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificazione/Conformità CE Category II, ANSI/ISEA 105-2024 Cut Level A1, ANSI/ISEA 105-2024 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105-2024 Puncture Level 2, EN 388:2016 4131, EN 388:2016 4121A, EN ISO 21420:2020, REACH
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category ll; REACH Compliant
Struttura Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Colore White
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Materiale Polyester
Product Type Seamless Knit Gloves
Size 8
Da utilizzare con (applicazione) Inspection, General Handling, and Packaging
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Grip Design Smooth
Materiale rivestimento interno Polyester
Serie 48-125
Yarn Gauge 15
Lunghezza (sistema imperiale) 8.46 to 10.63 in.
Lunghezza (sistema metrico) 215 to 270 mm
Linea di prodotti EDGE