Learn More
Hanna Instruments™ Edge™ conductivity and temperature probe, digital, four-ring, platinum, HI763100, Hanna Instruments
Codice prodotto. 15138249
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PEI Body, Platinum Tip
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
15138249 PEI Body, Platinum Tip Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15138249 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI763100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.75€
    744.62€ / pezzi 1
    Risparmia 435.13€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Specifica
Tipo Digital Conductivity Electrode
Include Temperature Sensor
Materiale PEI Body, Platinum Tip
Temperatura (sistema imperiale) operativa 23°F to 212°F
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Forma 4-ring Probe