Learn More
Hanna Instruments™ Edge™ Hybrid Multiparameter EC Meter
Codice prodotto. 15148239
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
220 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
15148239 220 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15148239 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI203002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1816.50€
    1279.54€ / pezzi 1
    Risparmia 536.96€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Precisione (Salinità) +/-1% of reading
Precisione (TDS) +/-1% of reading
Modalità di calibrazione TDS, Salinity, EC
Intervallo (salinità) 0.0 to 400.0 % NaCl; 0.01 to 42.00 PSU; 0.0 to 80.0 g/L
Intervallo (TDS) 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L; 15.0
Compensazione della temperatura noTC, ATC (-20.0 to 120.0°C)
Dimensioni (L x P x A) 202 x 140 x 12.7mm
Peso (sistema metrico) 250 g
Tensione 220 V