missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDNRA/Endothelin R Type A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18530008 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mL
Dimensione della confezione:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18530008 0.05 mL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18530008 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NLS4069

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

EDNRA/Endothelin R Type A Polyclonal antibody specifically detects EDNRA/Endothelin R Type A in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EDNRA/Endothelin R Type A
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1.0 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 3 - 16 μg/mL
Formulazione PBS
Alias gene endothelin receptor type A, endothelin-1 receptor, endothelin-1-specific receptor, ET1-specific type, ETAR, ETRA, G protein-coupled receptor, hET-AR
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human EDNRA/Endothelin R Type A.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.05 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1909
Target Species Human, Monkey
Content And Storage Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.