Learn More
EDO-S101, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496287
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16496287
Marca: Medchem Express HY101780
MedChemExpress EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor; inhibits HDAC6, HDAC1, HDAC2 and HDAC3 with IC50 values of 6 nM, 9 nM, 9 nM and 25 nM, respectively.
EDO-S101 (Tinostamustine) is a pan HDAC inhibitor
Specifica
Materiale o nome chimico EDO-S101
CAS 1236199-60-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28Cl2N4O2
Quantità 5 mg
Sinonimo Tinostamustine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (240.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)CCCCCCC1=NC2=CC(N(CCCl)CCCl)=CC=C2N1C
Molecular Weight (g/mol) 415.36
Peso formulazione 415.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.