missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDR1/PHC1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30230752 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30230752 20 μL 20µL
30231127 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30230752 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP33819920ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

EDR1/PHC1 Polyclonal antibody specifically detects EDR1/PHC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EDR1/PHC1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulazione PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias gene early development regulator 1 (homolog of polyhomeotic 1), Early development regulatory protein 1, EDR1, hPH1, PH1, polyhomeotic homolog 1 (Drosophila), polyhomeotic-like 1, polyhomeotic-like 1 (Drosophila), polyhomeotic-like protein 1, RAE28
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 750-940 of human EDR1/PHC1 (NP_004417.2).,, Sequence:, FPVGCSQLLKESEKPLQTGLPTGLTENQSGGPLGVDSPSAELDKKANLLKCEYCGKYAPAEQFRGSKRFCSMTCAKRYNVSCSHQFRLKRKKMKEFQEANYARVRRRGPRRSSSDIARAKIQGKCHRGQEDSSRGSDNSSYDEALSPTSPGPLSVRAGHGERDLGNPNTAPPTPELHGINPVFLSSNPSRW
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1911
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.