Learn More
Sartorius EDTA 0.5 M
Codice prodotto. 31908491 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31908491 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908491 Fornitore Sartorius N. del fornitore 018621B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
It is an enzyme-free, chemically defined, animal component-free concentrated dissociation solution.
  • It is a concentrated stock solution for the preparation of 0.5 mM EDTA dissociation solution.
  • It is suitable for the dissociation of human pluripotent stem cells (hESC and hiPSC).
Specifica
Classificazione Chemically-defined, Animal Origin-free
Forma Liquid
Product Type EDTA
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi None
Quantità 100 mL