Learn More
Velp Scientifica™ EDTA-Certified Calibration Standard
Codice prodotto. 15319574 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15319574 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15319574 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000149
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Velp Scientifica™ Carbon, Hydrogen, and Nitrogen standard to create and check calibration curves of Elemental Analyzers.
  • For use with NDA 701 and 702
Specifica
Tipo Calibration Standard
Da utilizzare con Dumas Nitrogen Analyzer
Quantità 100 g
Certificazione/Conformità EDTA Certified
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EDTA, 100 G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA