Learn More
EDTA dipotassium magnesium salt, Solstice
Codice prodotto. 15720229
Cambia vista
Click to view available options
Quantity: 25 kg; Packaging: Fiberboard Box; Grade: Complexometric Titration
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15720229 Quantity: 25 kg; Packaging: Fiberboard Box; Grade: Complexometric Titration
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15720229 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3335025KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
For complexometry, ≥98%
  • Leading the industry for over 65 years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico EDTA dipotassium magnesium salt
CAS 15708-48-2
Quantità 25 kg
Formula molecolare C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Sinonimo EDTA-K2Mg
Molecular Weight (g/mol) 426.74
Percent Purity 98%
Imballaggio Fiberboard Box