Learn More
EDTA dipotassium magnesium salt, For complexometry, ≥98%, Solstice
Codice prodotto. 15613950 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
6 x 100 g
50 kg
Unit Size:
100g
50kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
15613950 6 x 100 g pezzi 6
15693940 100 g 100g
15603950 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15613950 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 333506X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00€
    331.67€ / pezzi 6
    Risparmia 173.33€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
for complexometry,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15708-48-2
Formula molecolare C10H12K2MgN2O8
Molecular Weight (g/mol) 390.714
Numero MDL MFCD00054450
InChI Key MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo dipotassium magnesium ethylenediaminetetraacetate, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-.kappa.o methyl glycinato-.kappa.n,.kappa.o 4--, dipotassium, oc-6-21, edta dipotassium magnesium salt monohydrate, ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, ethylenediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid dipotassium magnesium salt, edta, dipotassium magnesium salt, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, dipotassium, oc-6-21, magnesate 2-, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxy-kappao methyl glycinato-kappan,kappao 4--, potassium 1:2 , oc-6-21, magnesium 2+ dipotassium ion ion 4-edta, dipotassium n,n'-ethylenebis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on' magnesate 2-
PubChem CID 85061
IUPAC Name magnesium;dipotassium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Mg+2].[K+].[K+]
Specifications
Materiale o nome chimico EDTA dipotassium magnesium salt
Nota nome For complexometry, ≥98%
CAS max % 100.0000%
Forma fisica Solid
Quantità 6 x 100 g
Formula lineare C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
Peso formulazione 426.74
Percent Purity >98%
Grado Not Available
Imballaggio Flacone in polietilene