Learn More
EDTA disodium salt, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10178150 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10178150 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10178150 Fornitore JT Baker N. del fornitore 7124.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.85€
    59.65€ / 1L
    Risparmia 36.20€
    37% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Laboratory Reagent
Specifica
CAS 139-33-3
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Quantità 1 L
Sinonimo Edetic acid disodium salt , Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate , Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt , Idranal III , Kestranal™ 2 S , Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0997 - 0.1003 mol/L