Learn More
EDTA disodium salt concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Solstice
Codice prodotto. 15665200 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15665200 6 x 1 Ea. pezzi 6
15655200 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15665200 Fornitore Fluka N. del fornitore 380576X1EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    127.90€ / pezzi 6
    Risparmia 92.10€
    41% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
for 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3 , 7732-18-5
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Molecular Weight (g/mol) 336.21
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico EDTA disodium salt concentrate
Nota nome For 1L standard solution, 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
CAS min. % >15.0000%, >70.0000%
CAS max % <30.0000%, <85.0000%
Forma fisica Concentrate
Quantità 6 x 1 Ea.
Imballaggio Ampoule
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero UN UN3265
Beilstein 3822669
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid, EDTA-Na2
Peso formulazione 336.21
Grado Reagent