Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Solstice
Codice prodotto. 15614280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15614280 500 mL 500mL
15694270 1 L 1L
15604280 2.5 L 2.50L
15654280 6 x 500 mL pezzi 6
15635735 5 L 5L
15624280 5 L 5L
15644280 6 x 1 L pezzi 6
15625735 10 L 10L
15674270 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15614280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 34550500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    49.57€ / 500mL
    Risparmia 4.43€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Peso formulazione 336.21g/mol
Quantità 500 mL