Learn More
EDTA disodium salt solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry, Solstice
Codice prodotto. 15644280
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5L
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15644280 6 x 1 L pezzi 6
15614280 500 mL 500mL
15694270 1 L 1L
15604280 2.5 L 2.50L
15654280 6 x 500 mL pezzi 6
15635735 5 L 5L
15624280 5 L 5L
15625735 10 L 10L
15674270 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15644280 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 345506X1L
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico EDTA disodium salt solution
Nota nome Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, for complexometry
CAS 139-33-3, 7732-18-5
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Formula molecolare C10H14N2Na2O8
Formula lineare [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numero MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Beilstein 3822669
Concentrazione 0.1 M EDTA-Na2
Densità 1.01 g/cm3
Sinonimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Peso formulazione 372.24
Grado Reagent Ph. Eur.
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 6 x 1 L