Specifica
| Materiale o nome chimico | EDTA |
| CAS | 15708-41-5 |
| Formula molecolare | C10H12FeN2NaO8 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta |
| InChI Key | MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3] |
| IUPAC Name | sodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;iron(3+) |
| Molecular Weight (g/mol) | 367.047 |
| PubChem CID | 27461 |
| Vedi altri risultati |