Learn More
Soluzione EDTA, 0.05M
Descrizione
EDTA Disodium Salt Dihydrate is a chelator of divalent cations. It inhibits enzymes, such as metalloproteases, that require divalent cations for activity. It is also used in many enzyme buffers and as an enzyme inactivator at high concentrations.
Specifica
Specifica
| CAS | 6381-92-6 |
| Punto di fusione | 0 °C |
| Colore | Incolore |
| Densità | 1.01 g/cm3 |
| pH | 42465 |
| Punti di ebollizione | 100 °C |
| Odore | Inodore |
| Formula molecolare | C10H18N2Na2O10 |
| Numero MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Quantità | 1 l |
| Vedi altri risultati |