Learn More
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Beilstein | 3861753 |
| Peso formulazione | 416.2 |
| Percent Purity | 99 to 101% |
| Grado | Ungraded |