Learn More
EDTA Tetrasodium Salt, Dihydrate, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiDescrizione
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | EDTA Tetrasodium Salt |
| Nota nome | Dihydrate |
| CAS | 10378-23-1 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula molecolare | C10H20N2Na4O10 |
| Quantità | 2.5 kg |
| Gravità specifica | 1L = 0.71kg |
| Sinonimo | ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate |
| InChI Key | DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate