missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF1E1 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18288180 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18288180 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18288180 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP132184

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF1E1 Polyclonal specifically detects EEF1E1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene EEF1E1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.2mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Knockout Validated
Formulazione 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias gene AIMP3Aminoacyl tRNA synthetase complex-interacting multifunctional protein 3, ARS-interacting multifunctional protein 3, Elongation factor p18, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1, eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1, Multisynthase complex auxiliary component p18, P18, p18 component of aminoacyl-tRNA synthetase complex
Simboli geni EEF1E1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EEF1E1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecolare dell'antigene 20 kDa
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9521
Test di specificità Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rat (87%). Not yet tested in any other species.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.