Learn More
Efaproxiral sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401937
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16401937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401937 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13619A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Efaproxiral sodium (RSR13 sodium) is a synthetic allosteric modifier of haemoglobin (Hb), decreases Hb-oxygen (O2) binding affinity and enhances oxygenation of hypoxic tumours during radiation therapy.
Specifica
Materiale o nome chimico Efaproxiral sodium
CAS 170787-99-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22NNaO4
Quantità 50 mg
Sinonimo RSR13 sodium
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 39 mg/mL (107.33 mM)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(CC(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)C=C1)C(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 363.38
Peso formulazione 363.38
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only