Learn More
Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate, TRC
Codice prodotto. 30179599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179599 10 mg 10mg
30179471 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE42501510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 211563-41-6
Formula molecolare C16 H15 Cl F3 N O3
Molecular Weight (g/mol) 361.74
Sinonimo Carbamic acid, [4-chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]-, ethyl ester (9CI), [4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propynyl]phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-[4-Chloro-2-[(1S)-3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)prop-2-yn-1-yl]phenyl]carbamate
IUPAC Name ethyl N-[4-chloro-2-[(2S)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-2-hydroxybut-3-yn-2-yl]phenyl]carbamate
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Efavirenz Amino Alcohol Ethyl Carbamate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H15ClF3NO3/c1-2-24-14(22)21-13-6-5-11(17)9-12(13)15(23,16(18,19)20)8-7-10-3-4-10/h5-6,9-10,23H,2-4H2,1H3,(H,21,22)/t15-/m0/s1
Peso formulazione 361.0693