Learn More
EFCBP2 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18602682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602682 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297439PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
EFCBP2 Polyclonal specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene EFCBP2
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EFCBP2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54550
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus