Learn More
EGTA-AM, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481198
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16481198 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481198 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0973
MedChemExpress EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA; EGTA-​AM is also a Ca2+ chelator with slow chelating dynamics.
EGTA-​AM is a membrane permeable form of EGTA, can be passively loaded into cells to generate intracellular EGTA
Specifica
Materiale o nome chimico EGTA-AM
CAS 99590-86-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H40N2O18
Quantità 5 mg
Sinonimo EGTA Acetoxymethyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (74.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCOC(C)=O)CN(CC(OCOC(C)=O)=O)CCOCCOCCN(CC(OCOC(C)=O)=O)CC(OCOC(C)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 668.6
Peso formulazione 668.6
Grado Research
Forma fisica Viscous Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only