Learn More
R&D Systems™ EGTA
Descrizione
Calcium chelator; protects against cell death caused by nitric oxide-induced calcium influx into nerve cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | EGTA |
| CAS | 67-42-5 |
| Quantità | 1 g |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C14H24N2O10 |
| Peso formulazione | 380.35 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 380.35 |