Learn More
EH-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 17166534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17166534 500 mg 500mg
17146534 100 mg 100mg
17156534 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17166534 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66142.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2102510-60-9 | C72H88N6O2S8 | 1326.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2102510-60-9
Formula molecolare C72H88N6O2S8
Molecular Weight (g/mol) 1326.02
InChI Key HKJHYTKBDDVGRK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 5,5 '-[[4,4,9,9-​tetrakis(2-​ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
IUPAC Name 3-ethyl-5-{[7-(15-{7-[(3-ethyl-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-5-ylidene)methyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-tetrakis(2-ethylhexyl)-5,14-dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-heptaen-6-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylidene}-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico EH-IDTBr
Quantità 500 mg
Peso formulazione 1326.03
Forma fisica Solid