Learn More
Eicosane, 99%
Codice prodotto. 10144410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10144410 100 g Bottiglia in vetro 100g
10246640 2 g Bottiglia in vetro 2g
10636734 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10144410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204371000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-95-8
Formula molecolare C20H42
Molecular Weight (g/mol) 282.56
Numero MDL MFCD00009344
InChI Key CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC Name icosane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosane
Punto di fusione 36.0°C to 38.0°C
Colore White
Densità 0.7886g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)18CH3
Quantità 100 g
Beilstein 01, 174
Gravità specifica 0.7886
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Peso formulazione 282.54
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Eicosane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.