Learn More
Eicosane, TRC
Codice prodotto. 30377730
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377730 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377730 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE47749010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Eicosane
CAS 112-95-8
Formula molecolare C20 H42
Quantità 10 g
Sinonimo Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane
InChI Formula InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name icosane
Molecular Weight (g/mol) 282.55
Peso formulazione 282.3287