Learn More
Eicosanedioic Acid, TRC
Codice prodotto. 30370918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30370918 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE4768601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosanedioic Acid
CAS 2424-92-2
Formula molecolare C20H38O4
Quantità 1 g
Sinonimo 1,18-Octadecanedicarboxylic Acid, 1,20-Eicosanedioic Acid, C 20, C 20 Fatty Acid, Eicosan-1,20-dioic Acid, Octadecamethylenedicarboxylic Acid, SL 20-90, SL 20-93, SL 20-99
InChI Formula InChI=1S/C20H38O4/c21-19(22)17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h1-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 342.51
Peso formulazione 342.277