Learn More
Eicosapentaenoic acid ethyl ester, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492206 500 mg -
16484467 50 mg 50mg
16418446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16492206 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0747
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Eicosapentaenoic acid ethyl ester is an omega-3 fatty acid agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosapentaenoic acid ethyl ester
Forma fisica Liquid
CAS 86227-47-6
Colore Light Yellow
Quantità 500 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H34O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo EPA ethyl ester Ethyl eicosapentaenoate
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (151.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (100.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 330.5
Peso formulazione 330.5
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only