Learn More
Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30180191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180191 10 mg 10mg
30180078 50 mg 50mg
30179743 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180191 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE47780510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86227-47-6
Formula molecolare C22 H34 O2
Molecular Weight (g/mol) 330.5
Sinonimo (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, AMR 101, Epadel, Epadel S 300, Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentanoate, Icosapent ethyl, Incromega EPA, Timnodonic acid ethyl ester, Vascepa, cis-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
IUPAC Name ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
SMILES CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE)
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Peso formulazione 330.2559