Learn More
Eicosapentaenoic Acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494437
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494437 50 mg 50mg
16488406 100 mg 100mg
16412196 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494437 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0660
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Eicosapentaenoic Acid (EPA) is an orally active Omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid (ω-3 LC-PUFA).
Eicosapentaenoic Acid exhibits a DNA demethylating action that promotes the re-expression of the tumor suppressor gene CCAAT/enhancer-binding protein δ (C/EBPδ). Eicosapentaenoic Acid activates RAS/ERK/C/EBPβ pathway through H-Ras intron 1 CpG island demethylation in U937 leukemia cells. Eicosapentaenoic Acid can promote relaxation of vascular smooth muscle cells and vasodilation.
Specifica
Materiale o nome chimico Eicosapentaenoic Acid
CAS 10417-94-4
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H30O2
Quantità 50 mg
Sinonimo EPA Timnodonic acid
Informazioni di solubilità Ethanol : ≥ 100 mg/mL (330.63 mM) ∣DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.24 mM)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 302.45
Peso formulazione 302.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only