Learn More
Eicosapentaenoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis Eicosapentaenoic acid (EPA) |
| CAS | 10417-94-4 |
| Formula molecolare | C20 H30 O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (6CI), 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-δ5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-cis)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA, EPA 45G, Eicosapentaenoic acid, Eye-Q, Icosapent, Incromega E 7010SR, PlusEPA, Ropufa 70, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, o 3Mega+ Joy |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC Name | (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.45 |
| Peso formulazione | 302.2246 |