Learn More
Eicosapentaenoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30374927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE47780050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico cis Eicosapentaenoic acid (EPA)
CAS 10417-94-4
Formula molecolare C20 H30 O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (6CI), 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid, (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-Z)-δ5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, (all-cis)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA, EPA 45G, Eicosapentaenoic acid, Eye-Q, Icosapent, Incromega E 7010SR, PlusEPA, Ropufa 70, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, o 3Mega+ Joy
InChI Formula InChI=1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC Name (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoic acid
Molecular Weight (g/mol) 302.45
Peso formulazione 302.2246