Learn More
EIDD 2801, TRC
Codice prodotto. 30006375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006375 50 mg 50mg
30004041 25 mg 25mg
30005900 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE98579550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2492423-29-5
Formula molecolare C13 H19 N3 O7
Molecular Weight (g/mol) 329.306
Sinonimo Uridine, 4-oxime, 5'-(2-methylpropanoate), (4Z)- (ACI), EIDD 1931-isopropyl ester, EIDD 2801, Lagevrio, MK-4482, Molnupiravir, β-D-N4 hydroxycytidine-5'-isopropyl ester, Uridine (4Z)-4-oxime 5'-(2-methylpropanoate)
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[(4Z)-4-hydroxyimino-2-oxopyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]methyl 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C\C(=N\O)\NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molnupiravir
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H19N3O7/c1-6(2)12(19)22-5-7-9(17)10(18)11(23-7)16-4-3-8(15-21)14-13(16)20/h3-4,6-7,9-11,17-18,21H,5H2,1-2H3,(H,14,15,20)/t7-,9-,10-,11-/m1/s1
Peso formulazione 329.122