missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EIF3J Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | EIF3J |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16806833
|
Proteintech
10439-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16896823
|
Proteintech
10439-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Eukaryotic initiation factor-3 (EIF3) has a molecular mass of about 600 kD and contains 13 nonidentical protein subunits, including EIF3J. EIF3 plays a central role in binding of initiator methionyl-tRNA and mRNA to the 40S ribosomal subunit to form the 40S initiation complex (Fraser et al., 2004; Fraser et al., 2007).Specifica
EIF3J | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
A0JPM9, O75822, Q3UGC7 | |
691947, 78655, 8669 | |
EIF3J Fusion Protein Ag0678 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF3J |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
eIF 3 alpha, eIF3 alpha, eIF3 p35, EIF3J, EIF3S1 | |
EIF3J, Eif3j1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |