Learn More
EIF4H Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | EIF4H |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807793
|
Proteintech
11012-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897783
|
Proteintech
11012-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 10-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
EIF4H has two isoforms. The short isoform (∽25kDa) is the predomit isoform and is expressed alone in liver and skeletal muscle. This is a rabbit anti-EIF4H polyclonal antibody raised against part of N-terminal chain of human EIF4H, and can recognize
This gene encodes one of the translation initiation factors, which functions to stimulate the initiation of protein synthesis at the level of mRNA utilization. This gene is deleted in Williams syndrome, a multisystem developmental disorder caused by the deletion of contiguous genes at 7q11.23. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants.Specifica
EIF4H | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q15056 | |
7458 | |
EIF4H Fusion Protein Ag1468 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF4H |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
eIF 4H, EIF4H, KIAA0038, WBSCR1, WSCR1 | |
EIF4H | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |