Learn More
A&D Weighing Bilance portatili a sicurezza intrinseca EK-AEP ATEX
Descrizione
- Compatte e leggere, a un prezzo estremamente conveniente, offrono nel contempo un'eccellente protezione dalle esplosioni
- Dotate di connettore ottico per trasmissione dati tramite cavo di fibra ottica e un adattatore per comunicazione ottica AD-1611.*1
- Alimentazione a batteria*2 (circa 250 ore di autonomia) per assicurare la massima trasportabilità senza la necessità di ricorrere a cablaggi complessi attraverso una barriera di sicurezza
- Output conforme a GMP/GLP per soddisfare qualsiasi obbligo di documentazione
- Display LCD ben leggibile, retroilluminato (altezza caratteri 16 mm)
- Funzione Spegnimento automatico per risparmiare batteria
- Piatto in acciaio inossidabile (SUS304), igienico e resistente alle sostanze chimiche
- Diverse unità di misura del peso: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, oltre a SG (gravità specifica)*3
- Modalità Conteggio con ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement, Ottimizzazione automatica dell'accuratezza del conteggio)
- Funzione Percentuale per il controllo del peso rispetto al peso di riferimento, controllo della variazione del campione, ecc.
- Funzione Comparazione per maggior rapidità e precisione nelle operazioni di riempimento, imballaggio, smistamento ecc.
- Caratteristiche di risposta regolabili in funzione delle correnti d'aria e delle vibrazioni presenti sul posto
- Anello di sicurezza per il bloccaggio a filo della bilancia al fine di impedirne il furto
- *1 Entrambi venduti separatamente
- *2 Da utilizzare solo con quattro pile alcaline da 1,5 V DURACELL AA MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 LR6 AM3 o Panasonic AA LR6 (XJ).
- *3 È possibile aggiungere a richiesta tl (tael) o tol (tola).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Class I, Zone 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C |
| Tipo di collegamento | Fibre Optic Interface (requires AD-1611 and Fibre Optic Cable) |
| Capacità | 300 g |
| Tipo di display | Backlit LCD |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Materiale | ABS, Stainless Steel |
| Modello | EK-300AEP |
| Requisiti elettrici | To be used only with four DURACELL AA alkaline MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 alkaline LR6 AM3, or Panasonic AA alkaline LR6 (XJ) 1.5 V batteries |