Learn More
EKASTU Safety EKASTU Mask Disinfectant
Codice prodotto. 10549432
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
4,5cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico)
10549432 4,5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10549432 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 266942
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
EKASTU Mask Disinfectant is an effective long-term disinfectant for masks
  • Formaldehyde-free
  • Pleasant smell
  • Will not stain surface
  • Non-stick valves
  • 250mL (concentrate)
Specifica
Altezza (sistema metrico) 4,5cm